tri-Potassium citrate monohydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
102004SEA 56.3 EUR InStock
102004S
tri-Potassium citrate monohydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
tri-Potassium citrate monohydraté
Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324,41 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
Merck Index: 13,07706
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/37/2297237.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 8.0 - 9.5
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
C2O4 (Oxalate) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité