tri-Potassium citrate monohydraté
Fournisseur: Molekula
MOLE21508672-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE21508672-1KG
tri-Potassium citrate monohydraté
tri-Potassium citrate monohydraté
Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324,41 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/37/2297237.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité