tri-Potassium citrate monohydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
26789.294EA 61.4 EUR InStock
26789.294 26789.460
tri-Potassium citrate monohydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Potassium citrate monohydraté
Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Point de fusion: 230 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité