Bodywarmer, Iona, F414
Fournisseur: Portwest
F414NARS F414NARXL F414NARM F414NARL F414NARXXL
PRTWF414NARSEA 40 EUR InStock
PRTWF414NARS PRTWF414NARXL PRTWF414NARM PRTWF414NARL PRTWF414NARXXL
Bodywarmer, Iona, F414
Tenue de travail
The Iona bodywarmer with additional wadding is made from 65% polyester and 35% cotton and offers the advantage of enhanced wearer visibility.
  • Fully lined (100% polyester) and padded to trap the heat and increase warmth
  • Reflective tape for increased visibility
  • 8 pockets for ample storage, phone pocket, handwarmer pockets
  • ID pocket can be visible or concealed
  • Concealed stud and zip fastening; storm flap front to protect against the elements
  • Radio loop for easy clipping of a radio; D-ring for keys or ID cards
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité