di-Ammonium hydrogénocitrate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammoniumCitrate de diammonium
0020.1000EA 156.82 EUR InStock
0020.1000
di-Ammonium hydrogénocitrate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226,19 g/mol
Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay (by formol method) 98.0 - 103.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.0005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Oxalate (C2O4) passes test
Phosphate (PO4) max. 0.0005 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfur Compounds (as SO4) max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité