Wrap tunic, LW15
Fournisseur: Portwest
LW15BKRXXL LW15BKRXL LW15BKRL LW15BKRM LW15BKRS LW15BKRXS
PRTWLW15BKRXXLEA 23.7 EUR InStock
PRTWLW15BKRXXL PRTWLW15BKRXL PRTWLW15BKRL PRTWLW15BKRM PRTWLW15BKRS PRTWLW15BKRXS
Wrap tunic, LW15
Tenue de travail
This stylish tunic with contrast piping is made from Kingsmill fabric (65% polyester, 35% cotton).
  • Darts for additional shaping
  • Modern styling with contrast piping
  • Side pockets
  • Concealed stud front for easy access
  • 50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • Two pockets for secure storage
Weight: 210 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité