di-Ammonium hydrogénocitrate ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammoniumCitrate de diammonium
21245.361EA 465 EUR InStock
21245.361
di-Ammonium hydrogénocitrate ≥97%, GPR RECTAPUR®
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226,19 g/mol
Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
Merck Index: 12,00540
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité