di-Ammonium hydrogénocitrate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammoniumCitrate de diammonium
ROTH0267.2EA 59.9 EUR InStock
ROTH0267.2 ROTH0267.3 ROTH0267.1
di-Ammonium hydrogénocitrate
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226,19 g/mol
Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité