tri-Ammonium citrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium citrate tribasic, Citric acid triammonium salt, Triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
A16973.22 A16973.36
A16973.22EA 74.6 EUR InStock
A16973.22 A16973.36
tri-Ammonium citrate ≥97%
tri-Ammonium citrate
Purity: 97+% CAS No.: 3458-72-8 Molecular Formula: C6H17N3O7 Formula Weight: 243.22 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 180° dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00036406
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (dec.)
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité