EDTA ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide edetiqueAcide éthylènediaminetétraacétiqueAcide éthylènedinitrilotétraacétique
20294.294EA 73.4 EUR InStock
20294.294
EDTA ≥98%, TECHNICAL
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Point d'ébullition: 614 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
Merck Index: 13,03546
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité