EDTA ≥99.0% pour la complexometrie, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Acide edetiqueAcide éthylènediaminetétraacétiqueAcide éthylènedinitrilotétraacétique
03610-1KGEA 182 EUR InStock
03610-1KG 03610-500G
EDTA ≥99.0% pour la complexometrie, Fluka™
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
Merck Index: 13,03546
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité