EDTA sel disodique dihydraté 99+% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
327201000 327200025 327205000
ACRO327201000EA 48.7 EUR InStock
ACRO327201000 ACRO327200025 ACRO327205000
EDTA sel disodique dihydraté 99+% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 252 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
UV (0.1 M in water)
pH 4 to 5 (5 % at 25°C)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité