Acide thioacétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 51.1 EUR InStock
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Acide thioacétique 98%
Acide thioacétique
Formule: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Point d'ébullition: 87…93 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004853
Numéro CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
ONU: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité