Acide thioacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08076.0100 8.08076.0250 8.08076.9025
8.08076.0100EA 54.9 EUR InStock
8.08076.0100 8.08076.0250 8.08076.9025
Acide thioacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide thioacétique
Formule: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004853
Numéro CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
ONU: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 27 g/l (15 °C) (slow decomposition)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Boiling Point 88 - 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.463 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 1.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité