Thiourée 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
220050010 220052500 220050050
ACRO220050010EA 82.8 EUR InStock
ACRO220050010 ACRO220052500 ACRO220050050
Thiourée 99+% pour analyses
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
Point de fusion: 171…175 °C
Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité