Thiourée ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12828.0C A12828.0E A12828.22 A12828.36
A12828.0CEA 474 EUR InStock
A12828.0C A12828.0E A12828.22 A12828.36
Thiourée ≥99%
Thiourée
Purity: 99% CAS No.: 62-56-6 Molecular Formula: CH4N2S Formula Weight: 76.12 Odour: Odourless Melting Point: 172-178° Beilstein Reference: 605327 Merck Reference: 14,9367 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008067
Formule: NH₂CSNH₂
Point de fusion: 172…178 °C
Densité: 1.405
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité