Thiourée ≥99%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Thiocarbamide
M226-100GEA 0 EUR InStock
M226-100G
Thiourée ≥99%, grade dédié à la protéomique
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting range 165 − 178 °C
Protéases non détecté
Pureté ≥99%
Solubilité (1%, Eau) Passe
Apparence Poudre blanche
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité