Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiourée, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention
Synonyms: Thiocarbamide

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

1.07978.9025EA 0 EUR InStock
1.07978.9025
Thiourée, Sigma-Aldrich®
Thiourée


Formule: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité