Thiourée ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Thiocarbamide
28615.231EA 72.5 EUR InStock
28615.231
Thiourée ≥99.0% pour analyses
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09505
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Iodometric) Min. 99.0 %
Appearance of solution (50 g/l; water) C'less to (almost) clear
IR Spectrum Passes test
Sensitivity to bismuth Passes test
Melting point 174 - 178 °C
Ignition residue (SO4) (600°C) Max. 0.1 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité