Thiourée
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Thiocarbamide
ROTH9531.1EA 69.9 EUR InStock
ROTH9531.1 ROTH9531.2
Thiourée
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité