1,4-Difluorobutane
010297-1G 010297-5G
FLUO010297-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010297-1G FLUO010297-5G
1,4-Difluorobutane
1,4-Difluorobutane
Formule: C₄H₈F₂
Numéro MDL: MFCD01740905
Numéro CAS: 372-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité