Fluoroacétamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13760000EA 107 EUR InStock
EHERC13760000
Fluoroacétamide
Fluoroacétamide
Formule: C₂H₄FNO
MW: 77,06 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119 °C
Numéro CAS: 640-19-7
Merck Index: 12,04204
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité