L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Trifluoroacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetamide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14690.0010 8.14690.0050
8.14690.0010EA 42.1 EUR InStock
8.14690.0010 8.14690.0050
Trifluoroacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacétamide
Formule: C₂H₂F₃NO
MW: 113.04 g/mol
Point d'ébullition: 162.4
Point de fusion: 73…75 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008008
Numéro CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 460 g/l (23 °C)
Melting Point 73 - 75 °C
Molar Mass 113.03 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 162.5 °C
pH 3.6 (460 g/l, H2O, 23 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité