3'-Fluoroacétanilide
Synonyms: N-(3-Fluorophenyl)acetamide
006174-25G 006174-100G
FLUO006174-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006174-25G FLUO006174-100G
3'-Fluoroacétanilide
3'-Fluoroacétanilide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017917
Numéro CAS: 351-28-0
EINECS: 206-509-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité