4'-(Trifluorométhyl)acétanilide
Synonyms: N-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetamide, 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide, 4-Acetamidobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-acetotoluidide
002700-5G 002700-25G
FLUO002700-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002700-5G FLUO002700-25G
4'-(Trifluorométhyl)acétanilide
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₈F₃NO
MW: 203,16 g/mol
Point de fusion: 208…211 °C
Numéro MDL: MFCD00013562
Numéro CAS: 349-97-3
EINECS: 206-495-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité