Difluoroacétate de méthyle
006791-1G 006791-25G
FLUO006791-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006791-1G FLUO006791-25G
Difluoroacétate de méthyle
Difluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₄F₂O₂
MW: 110,06 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C (1013 hPa)
Densité: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039276
Numéro CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité