Fluoroacétate d'éthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO172660500EA 87.5 EUR InStock
ACRO172660500 ACRO172660050
Fluoroacétate d'éthyle 97%
Fluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106,1 g/mol
Point d'ébullition: 119,2 °C (753 mmHg)
Densité: 1,09 g/cm³
Point d'éclair: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00000450
Numéro CAS: 459-72-3
ONU: 2929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3745 to 1.3765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité