Fluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Fluoroacetic ethyl ester
F0030-25ML F0030-500ML F0030-100ML
TCIAF0030-25MLEA 0 EUR InStock
TCIAF0030-25ML TCIAF0030-500ML TCIAF0030-100ML
Fluoroacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106,1 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Densité: 1,0912 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00000450
Numéro CAS: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04167
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a60f6b18b1a62b3e1358483c4370963ecd6bc70&vid=1a60f6b18b1a62b3e1358483c4370963ecd6bc70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité