Trifluoroacétate d'éthyle
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
001179-100G 001179-500G 001179-1KG
FLUO001179-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001179-100G FLUO001179-500G FLUO001179-1KG
Trifluoroacétate d'éthyle
Trifluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000419
Numéro CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité