Trifluoroacétate de méthyle
Synonyms: Trifluoroacetic methyl ester
001026-100G 001026-500G 001026-1KG
FLUO001026-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001026-100G FLUO001026-500G FLUO001026-1KG
Trifluoroacétate de méthyle
Trifluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Point d'ébullition: 43 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,2639 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000417
Numéro CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité