Acide difluoroacétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
162120025 162120100 162120500
ACRO162120025EA 44.8 EUR InStock
ACRO162120025 ACRO162120100 ACRO162120500
Acide difluoroacétique 98%
Acide difluoroacétique
Formule: C₂H₂F₂O₂
MW: 96,03 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.52 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004220
Numéro CAS: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité