Acide difluoroacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12787.14EA 352 EUR InStock
A12787.14 A12787.06
Acide difluoroacétique ≥98%
Acide difluoroacétique
Formule: C₂H₂F₂O₂
MW: 96,03 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,526
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Numéro MDL: MFCD00004220
Numéro CAS: 381-73-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité