Acide heptafluorobutyrique
Danger
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
001269-25G 001269-100G
FLUO001269-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001269-25G FLUO001269-100G
Acide heptafluorobutyrique
Acide heptafluorobutyrique
Formule: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17.5 °C
Densité: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité