Acide pentafluoropropionique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
416920100 416920500 416922500
ACRO416920100EA 55.3 EUR InStock
ACRO416920100 ACRO416920500 ACRO416922500
Acide pentafluoropropionique 97%
Acide pentafluoropropionique
Formule: C₃HF₅O₂
MW: 164,03 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (760 mmHg)
Densité: 1.576 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004170
Numéro CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité