Acide trifluoroacétique ≥99%, BioSyn™ pour séquençage des protéines, purifié par redistillation, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
299537-500G 299537-25G
299537-500GEA 868 EUR InStock
299537-500G 299537-25G
Acide trifluoroacétique ≥99%, BioSyn™ pour séquençage des protéines, purifié par redistillation, Fluka™
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 72 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay 99.0 - 101.0 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Suitability complying
APHA Max. 25
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité