Acide hexafluoroglutarique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17848.06 A17848.14
A17848.06EA 57.2 EUR InStock
A17848.06 A17848.14
Acide hexafluoroglutarique ≥98%
Acide hexafluoroglutarique
Purity: 98% CAS No.: 376-73-8 Molecular Formula: C5H2F6O4 Formula Weight: 240.06 Melting Point: 92-97° Boiling Point: 134-138°/3mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004172
Formule: C₅H₂F₆O₄
MW: 240,06 g/mol
Point d'ébullition: 134…138 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 92…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004172
Numéro CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité