Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride hexafluoroglutarique ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L02798.03EA 26.5 EUR InStock
L02798.03 L02798.06
Anhydride hexafluoroglutarique ≥97%
Anhydride hexafluoroglutarique


Formule: C₅F₆O₃
MW: 222,04 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C
Densité: 1,652
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006680
Numéro CAS: 376-68-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité