Anhydride hexafluoroglutarique
Attention
Synonyms: 3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
003252-5G 003252-25G 003252-100G
FLUO003252-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003252-5G FLUO003252-25G FLUO003252-100G
Anhydride hexafluoroglutarique
Anhydride hexafluoroglutarique
Formule: C₅F₆O₃
MW: 222,04 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Densité: 1,7231 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00006680
Numéro CAS: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité