Trifluoroacétate de phényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21304.06EA 27.2 EUR InStock
B21304.06 B21304.14
Trifluoroacétate de phényle ≥98%
Trifluoroacétate de phényle
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 146…147 °C
Point de fusion: –8,5 °C
Densité: 1,276
Point d'éclair: 52 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039232
Numéro CAS: 500-73-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité