Trifluoroacétate de phényle
Synonyms: Trifluoroacetic phenyl ester
001215-5G 001215-25G 001215-100G
FLUO001215-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001215-5G FLUO001215-25G FLUO001215-100G
Trifluoroacétate de phényle
Trifluoroacétate de phényle
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8.5 °C
Densité: 1,269 g/cm³ (22.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00039232
Numéro CAS: 500-73-2
EINECS: 207-911-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité