1,1,1-Trifluoroiodoéthane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
176080100 176080500
ACRO176080100EA 66.2 EUR InStock
ACRO176080100 ACRO176080500
1,1,1-Trifluoroiodoéthane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoéthane
Formule: C₂H₂F₃I
Point d'ébullition: 53…55 °C (760 mmHg)
Densité: 2.13 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001082
Numéro CAS: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité