1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Stabilization: stabilisé avec cuivre
B23811.06EA 260 EUR InStock
B23811.06 B23811.03
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98% stabilisé
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Formule: C₄H₆F₃I
MW: 237,99 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 1,85
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041543
Numéro CAS: 461-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité