2,2,2-Trifluoroéthylamine
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine
003057-5G 003057-25G 003057-100G
FLUO003057-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003057-5G FLUO003057-25G FLUO003057-100G
2,2,2-Trifluoroéthylamine
2,2,2-Trifluoroéthylamine
Formule: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Point d'ébullition: 35.85 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008132
Numéro CAS: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité