Anhydride pentafluoropropionique
Danger
Synonyms: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
003277-25G 003277-100G
FLUO003277-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003277-25G FLUO003277-100G
Anhydride pentafluoropropionique
Anhydride pentafluoropropionique
Formule: C₆F₁₀O₃
MW: 310,05 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Densité: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000429
Numéro CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité