Anhydride pentafluoropropionique ≥99% pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
394904-5MLEA 106 EUR InStock
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
Anhydride pentafluoropropionique ≥99% pour dérivatisation GC, Supelco®
Anhydride pentafluoropropionique
Formule: C₆F₁₀O₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Densité: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000429
Numéro CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c11de0b34bbfdca3716184820c4d52be97cf4d7&vid=c15a08a004eba8edfa2a3ff5a15ebceaad9089b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité