Anhydride trifluoroacetique ≥99% (par GC) pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08261.0501EA 416 EUR InStock
8.08261.9999 8.08261.9015 8.08261.9020 8.08261.9050 8.08261.0501 8.08261.9030
Anhydride trifluoroacetique ≥99% (par GC) pour la synthèse
Anhydride trifluoroacetique
Formule: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Point d'ébullition: 39,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,487 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
ONU: 3265
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥99.0% (a/a)
Identity (IR) Passes Test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.509 - 1.512
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité