Anhydride trifluoroacetique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH0027.1EA 112.5 EUR InStock
ROTH0027.1
Anhydride trifluoroacetique
Anhydride trifluoroacetique
Formule: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Point d'ébullition: 39,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,487 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
ONU: 3265
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité