Anhydride trifluoroacetique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
M-Clarity™ quality level = MQ100
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
91719-10MLEA 86.4 EUR InStock
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
Anhydride trifluoroacetique, Supelco®
Anhydride trifluoroacetique
Formule: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Point d'ébullition: 39.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.487 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
ONU: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b23c77e26790262f227b5129331dcc25d4cc7ff&vid=949adcea9981aa80889e434e76490cb8cc02db20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité