VWR® Basic, Charlottes, double élastique
Fournisseur: VWR Collection
113-8862EA 56.1 EUR InStock
113-8862 113-8863 113-8864 113-8865 113-8866 113-8867 113-8869 113-8870 113-8871 113-8868 113-8872 113-8873
VWR® Basic, Charlottes, double élastique
Vêtements à usage unique
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Free from natural rubber latex
  • Double elastic
  • Available in a wide range of colours
Poids: 10 g/m²
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité