Alcool perfluoro-tert-butylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22442.06EA 215 EUR InStock
B22442.06 B22442.14 B22442.03
Alcool perfluoro-tert-butylique ≥99%
Alcool perfluoro-tert-butylique
Formule: C₄HF₉O
MW: 236,04 g/mol
Point d'ébullition: 44…45 °C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,693
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042092
Numéro CAS: 2378-02-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité